主要文件
58062-U
Supelco ® 流动相过滤装置 2
别名:
Supelco流动相过滤装置
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
描述
connects to aspiration line yes
质量水平
包装
pkg of 1
一般描述
连接至抽气管
包括:
  • 250mL 玻璃容器
  • S/T 34/45 漏斗基座
  • S/T 34/45 1000mL 烧瓶和玻璃盖
  • 夹具
  • 不锈钢固定器和滤网
  • 10 个 PTFE 垫圈
  • 50 个尼龙 66 滤膜(47mm,0.45μm 孔)。
推荐产品
发现适用于高效液相色谱液相色谱-质谱分析的理想LiChropur试剂
法律信息
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
识别、纠正常见HPLC问题,恢复色谱柱性能。通过色谱图示例,获取解决峰相关问题(峰分裂、峰拖尾、峰前延等)、保留时间、吹扫噪声及分离度下降问题排查帮助。