主要文件
57115
Supelco
Supelclean LC-Florisil® 固相萃取管
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
物料
PE frit
polypropylene hardware
质量水平
产品线
Supelclean
组成
bed wt., 2 g
包装
pk of 20
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
12 mL
基质
magnesium silicate base material
基质活性基团
Florisil phase
粒径
100-200 mesh
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
法律信息
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)