材料
PE frit
polypropylene hardware
品質等級
產品線
Supelclean™
成份
bed wt., 1 g
包裝
pkg of 30 ea
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容積
6 mL
基質
silica gel base material (irregularly shaped)
基質活性組
silica bonding
粒徑
45 μm
孔徑
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 乳制品中的磷脂,测定前,使用高效液相色谱-蒸发光散射检测器(HPLC-ELSD)。
- 葡萄牙橄榄油中的游离和酯化甾醇,估算前,通过气相色谱-质谱测定(GC-MS)。
- 乳膏中的合成麝香,定量分析前,通过气相色谱-串联质谱联法(MS/MS)。
- 牛奶样品中的磷脂,定量分析前,通过亲水性相互作用液相色谱(HILIC)结合ELSD和离子飞行陷阱时间质谱法(IT-TOF MS)。
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
其他客户在看
实验方案
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门