主要文件
57058
Supelco
Supelclean ENVI-Florisil® 固相萃取管
PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
物料
PTFE frit
质量水平
产品线
Supelclean
组成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 54
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
3 mL
基质
ENVI-Florisil® magnesium silicate
基质活性基团
Florisil phase
直径
100-200 mesh
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
硅酸镁
助留机理:正相或吸附
样品基质相容性:有机溶液
  • 目数:100/200;有 PTFE 或不锈钢筛板
  • 针对美国环境保护署 (EPA) 合同实验室项目 (CLP) 杀虫剂的作业声明的测试
  • 在正相条件下从非极性基质中强烈吸附极性化合物的高极性填料
  • 典型的应用包括醇类、醛类、胺类、除草剂、杀虫剂、PCB、酮类、硝基化合物、有机酸和酚类等物质的分析处理
法律信息
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)