主要文件
57144-U
Supelco
Supelclean 椰子活性炭固相萃取管
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
别名:
SPE碳柱,6 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
物料
polypropylene tube
质量水平
产品线
Supelclean
组成
bed wt., 2 g
包装
pk of 30
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
6 mL
基质活性基团
charcoal bonding
应用
food and beverages
相关类别
一般描述
保留机制:反相
样品基质相容性:水溶液(饮用水、地面、废水)
  • 微粒尺寸:80/120 目
  • 专为 EPA 方法 521 开发-“通过固相萃取和毛细管柱气相色谱-大体积进样和化学电离串联质谱法 (MS/MS) 测定饮用水中的亚硝胺”。
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)