Merck
57016
Supelco
Supelclean LC-Diol 固相萃取管
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
材料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
產品線
Supelclean
成份
bed wt., 500 mg
包裝
pkg of 54 ea
標籤範圍
7% C loading
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
450 m2/g
容積
3 mL
基質
silica gel base material (irregularly shaped)
基質活性組
diol bonding
粒徑
45 μm
孔徑
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 2 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持