主要文件
52751-U
Supelco
Discovery® DSC-Diol 固相萃取管
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
物料
polypropylene tube
质量水平
组成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 54
标记范围
7% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
3 mL
基质
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
diol bonding, polymerically bonded
粒径
50 μm
孔径
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
助留机理:正相
样品基质相容性:有机溶剂、油类和脂类
  • 多点键合,2,3-二羟基丙氧基丙基 (7%C)
  • 用于正相应用的最常见极性吸附剂(从非极性基质中提取极性物质)
  • 该吸附剂的二羟基官能团有利于强的氢键键合
  • 当萃取结构类似的分子时具有极强的选择性
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
STOT SE 2 Inhalation
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)