主要文件
57013
Supelco
Supelclean LC-CN 固相萃取管
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
物料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
特点
endcapped
组成
bed wt., 500 mg
包装
pkg of 54 ea
标记范围
7% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
475 m2/g
体积
3 mL
基质
silica gel base material (irregularly shaped)
基质活性基团
cyano bonding
粒径
45 μm
孔径
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)