Merck
568223-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
别名:
大孔C18 HPLC色谱柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Discovery® BIO 大孔 C18 高效液相色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Discovery®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Discovery®
包装
1 ea of
标记范围
9.2% Carbon loading
参数
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面积
100 m2/g
表面覆盖度
3.6 μmol/m2
基质
silica particle platform
fully porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
300 Å
工作pH值
2-8
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
RP-HPLC 上获得的多肽谱图可提供许多关于蛋白质结构、稳定性和纯度等有价值的信息。为达到预期效果,RP-HPLC 色谱柱必须能够分离样品中高百分比的多肽。多肽含量越高,获得的信息越有用。Discovery BIO 大孔 C18 柱可从酶解物中获得分离度很高的 RP-HPLC 多肽谱图。对 Discovery BIO 大孔系列产品所采用的硅胶和键合相化学性质的改进,增加了色谱柱的柱效并减少了拖尾,因而提高分离度。另一个优点是流动相中不需要 TFA 即可分析多肽,从而增强了 LC-MS 信号。
应用
  • 采用梯度动力学图比较表面多孔、全多孔和整体反相色谱柱在蛋白质生物药物分离中的动力学性能。:本研究对Discovery® BIO大孔C18 HPLC柱等不同类型HPLC反相色谱柱进行了详细的动力学性能比较。研究重点介绍了色谱柱分离复杂蛋白质生物制药方面的效率和分辨率,使其成为分析化学家在生物制药分析中的宝贵工具(Jaag et al., 2022)。
  • 使用全多孔和部分多孔固定相组合对胰蛋白酶消化物进行RP-LC x RP-LC分析。:本文研究了使用配备全多孔和部分多孔固定相(包括BIO大孔C18 HPLC色谱柱)的反相液相色谱(RP-LC)分析胰蛋白酶消化物。研究结果证明,它在蛋白质组学应用中具有稳健性和高分辨率,能够实现精确的肽图分析和蛋白质表征(Mondello et al., 2010)。
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hannah F Speer et al.
Journal of animal science, 98(9) (2020-08-28)
This study assessed the relative bioavailability of guanidinoacetic acid (GAA) in cattle. Seven ruminally cannulated Holstein steers (initial body weight of 280 kg) were used in an experiment with a 5 × 5 Latin square design; the two additional steers
相关内容
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.
Chromatograms
application for HPLC