产品名称
Discovery® BIO 大孔 C18 高效液相色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Discovery®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Discovery®
包装
1 ea of
标记范围
9.2% Carbon loading
参数
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面积
100 m2/g
表面覆盖度
3.6 μmol/m2
基质
silica particle platform
fully porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
300 Å
工作pH值
2-8
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
RP-HPLC 上获得的多肽谱图可提供许多关于蛋白质结构、稳定性和纯度等有价值的信息。为达到预期效果,RP-HPLC 色谱柱必须能够分离样品中高百分比的多肽。多肽含量越高,获得的信息越有用。Discovery BIO 大孔 C18 柱可从酶解物中获得分离度很高的 RP-HPLC 多肽谱图。对 Discovery BIO 大孔系列产品所采用的硅胶和键合相化学性质的改进,增加了色谱柱的柱效并减少了拖尾,因而提高分离度。另一个优点是流动相中不需要 TFA 即可分析多肽,从而增强了 LC-MS 信号。
应用
- Kinetic performance comparison of superficially porous, fully porous and monolithic reversed-phase columns by gradient kinetic plots for the separation of protein biopharmaceuticals.:对不同类型的HPLC反相色谱柱进行详细的动力学性能比较,包括Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC生物色谱柱,它对复杂蛋白药物的分析具有出色的效率和分辨率,是分析化学家开展生物药分析的理想工具(Jaag et al., 2022)。
- RP-LC x RP-LC analysis of a tryptic digest using a combination of totally porous and partially porous stationary phases.:本研究在反相液相色谱(RP-LC)中采用全多孔和部分多孔固定相(包括BIO Wide Pore C18 HPLC生物色谱柱)分析胰蛋白酶消化物。体现本品在蛋白质组学应用中具有稳健性和高分辨率,可实现准确的肽图分析和蛋白鉴定(Mondello et al., 2010)。
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
商品
Supelco Preparative HPLC products for Pharmaceutical Development and Production
相关内容
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC展开我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持