产品名称
Discovery® BIO Wide Pore C5 高效液相色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
物料
stainless steel column
质量水平
产品线
Discovery®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Discovery®
包装
1 ea of
标记范围
3.5% Carbon loading
参数
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
25 cm × 10 mm
表面积
100 m2/g
表面覆盖度
4.5 μmol/m2
基质
silica particle platform
fully porous particle
基质活性基团
C5 (pentyl) phase
粒径
5 μm
孔径
300 Å
工作pH值
2-8
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Discovery BIO Wide Pore C5 设计用于通过 RP-HPLC 对蛋白质和多肽(尤其是疏水性多肽)进行高效可靠分离。C8 或 C18 等长链键合相通常对蛋白质而言其疏水性太强,引起保留时间的过度延长,或者甚至在色谱柱上发生不可逆吸附。因此针对蛋白质的反相 HPLC,通常使用 C3 或 C4 等短链键合相。然而,这些短链键合相通常相对较易于水解,从而缩短色谱柱的使用寿命,而在 pH 较低时这种情况尤为严重。Discovery BIO Wide Pore C5 的洗脱顺序与传统的 C4 相似,但提高了 pH 稳定性,色谱柱的使用寿命更长。由于改进了硅胶和键合相的化学性质,因此通常在 Discovery BIO Wide Pore C5 上获得的分离效率更高。
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
抗体
产品编号
说明
价格
相关内容
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.