产品名称
HybridSPE®-Phospholipid Ultra磷脂固相萃取柱, cartridge, bed wt. 30 mg, volume 1 mL, pk of 100
物料
PE frit (5-9 μm)
polypropylene hardware
质量水平
组成
bed wt., 30 mg
包装
pk of 100
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
1 mL
基质活性基团
zirconia-based phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
HybridSPE-Phospholipid 96 孔板和Ultra固相萃取柱有“孔内”/“柱内”沉淀法可供选择。即先将生物血浆/血清加入孔内或柱内,接着加入酸化乙腈(沉淀剂)。短暂混合/涡旋后,抽真空。96孔板和 Ultra固相萃取柱含有一系列低孔隙率疏水滤膜/筛板,这些填充柱床的滤膜/筛板组件作为深层过滤器,有助于在提取过程中同时去除磷脂和沉淀蛋白。标准 HybridSPE-Phospholipid磷脂固相萃取小柱需要采用“离柱”沉淀法。
特点和优势
- Ultra固相萃取柱可用于“柱内”蛋白沉淀法。
- 滤液极其洁净、无颗粒,适合直接进样用于UHPLC(超高效液相色谱)类分析。
- 融合了蛋白质沉淀的简单性和固相萃取(SPE)定向除去磷脂的选择性
- 通过完全除去磷脂和沉淀蛋白,减少离子抑制
- 2-3 步通用流程
- 方法开发最少,甚至不需要方法开发
- 有 96 孔和 1 mL 萃取柱规格可供选择
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
This Sigma-Aldrich article continues to detail new methodology for the analysis of Vitamin D metabolites using HybridSPE-Phospholipid technology.
An article focusing on ion-suppression and phospholipid contamination and some of their major causes and difficulties.
实验方案
A simple method to enrich phospholipids from plasma samples, involving a HybridSPE-PPT 96-well plate that both retains phospholipids and removes precipitated proteins.