55216
1 of 10
Supelco
568523-U
Discovery® HS C18 高效液相色谱柱
59037
色谱柱筛板
53829-U
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC 色谱柱
58264
Z291641
12×32mm 标准螺纹自动进样器样品瓶
567517-U
Discovery ® HS F5 HPLC 色谱柱
58255
50775-U
Ascentis® Express RP- 氨基化合物,5μm HPLC色谱柱
Z291587
自动进样器样品瓶,12×32mm 标准口
803411
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。