主要文件
52654-U
Supelco
Discovery® DSC-Si SPE 小柱
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
别名:
Silica SPE cartidge tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
物料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
质量水平
产品线
Discovery®
组成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 54
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
3 mL
基质
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
silica bonding
粒径
50 μm
孔径
70 Å pore size
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
助留机理:正相
样品基质相容性:有机溶剂、油类和脂类
  • 未键合的酸洗硅胶吸附剂,是正相固相萃取以及其他改良的快速分离技术的理想选择
  • 通常用于通过极性不断增大的溶液,采用连续洗脱来分离或移除结构相似的分子
  • 可使用的极性最大的正相吸附剂
  • 极好的柱容量用于净化组合化学反应的溶液相,从反应副产物和多余试剂中移除目标分子
  • 可提供布氏漏斗构型,便于扩展
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Using the method described in this report, an average absolute recovery and RSD value of 99.86 ± 6.99% (n=6) was observed, to determine an average of 1.02% hydrocortisone in topical cream.