物料
W,W,W separators
质量水平
Agency
NIOSH 2016 (Appendix B)
描述
Bed A: 300 mg
Bed B: 150 mg
产品线
ORBO™
包装
pkg of 20 ea
技术
active air sampling: suitable
玻璃管尺寸 × 长度
8 mm × 115 mm
基质
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel (20-40 mesh)
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
configured for high flow rates, up to 2.0L/min
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1