主要文件
505320-U
Supelco
LpDNPH H Series solid phase extraction (SPE) Cartridges
H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
别名:
LpDNPH固相萃取管,3 mL(H系列)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12190000
NACRES:
NB.24
产品名称
LpDNPH H 系列小柱, H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
Agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
质量水平
组成
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包装
pkg of 50 ea
技术
active air sampling: suitable
体积
3 mL
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for sampling in high concentration environments
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
LpDNPH H系列小柱(H10)是一种空气取样设备,专用于采集环境、室内、工作场所和大气源的羰基化合物样品。LpDNPH小柱独特的固相萃取构造使其很容易在现场和实验室使用。羰基化合物由带2,4-二硝基苯肼(2,4-DNPH)涂层的高纯度硅胶吸附剂捕集,然后在涂层上再转化为腙衍生物。这种衍生物由乙腈从小柱中洗脱出来,并通过HPLC进行分析。利用内置式储罐,无需为小柱连接注射器即可进行样品采集/洗脱。我们可以提供可重复使用的连接器来连接小柱和取样泵。
与 S10 系列和 Rezorian 小柱相比,该 LpDNPH H 系列小柱内含更多的 2,4-DNPH 涂渍量和/或填料量。这提供了更高的羰基化合物吸附容量,使 H 系列小柱成为高浓度样品环境的首选。H 系列有三种规格类型:H10 (350mg)、H30 (1g) 和 H300 (10g) 小柱。
特点和优势
LpDNPH小柱有如下特性:
  • 高纯度吸附剂,提高痕量分析的准确性。
  • 低压降,以便在高采样速率下(1.5-2 L/min.)使用,甚至支持个人采样泵。
  • 单独包装,显著提高样本完整性。
  • 条形码标签实现快速和准确的样品识别。
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
空气监测根据卫生和监管机构制定的标准对空气质量进行评估,用于测定环境、工业或室内环境中的空气污染物水平。
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.