主要文件
54278-U
Supelco
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), volume 3 mL, pkg of 10 ea
别名:
BPE-DNPH小柱管
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12190000
NACRES:
NB.24
产品名称
BPE-DNPH 滤芯, bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), volume 3 mL, pkg of 10 ea
Agency
ASTM® D5197 (BPE layer acts as a built-in ozone scrubber; not affected by moisture or high humidity conditions.)
EPA IP-6A,TO-11A (BPE layer acts as a built-in ozone scrubber; not affected by moisture or high humidity conditions.)
NIOSH 2016 (BPE layer suitable from scrubbing ozone from sample)
质量水平
描述
Dual-layer air sampling device.
组成
bed A, 130 mg (2-BPE coated silica)
bed B, 270 mg (DNPH-coated silica)
包装
pkg of 10 ea
技术
active air sampling: suitable
体积
3 mL
应用
air monitoring
industrial hygiene
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
我们创新的 BPE-DNPH 测试卡片是一种双床测试卡片装置,设计用于在环境、室内和工业环境中采样羰基化合物。像传统的 DNPH 采样装置一样,羰基(例如甲醛)被截留在我们的高纯度 2,4-二硝基苯肼 (LpDNPH) 涂层硅胶吸附剂上,并转化形成稳定的腙衍生物,但具有 1,2-双(2-吡啶基)乙烯 (BPE) 硅胶床的优点,从而产生了不受高湿或阴雨条件影响的内置臭氧洗涤器
众所周知,当采样空气羰基使用 DNPH 涂层硅胶设备,臭氧干扰它们的分析。为了消除这种臭氧干扰,在 DNPH 装置前使用含有 1.5g 碘化钾 (KI) 的传统臭氧擦洗装置来捕获臭氧,从而引起臭氧负干扰。在高湿度环境和阴雨条件下,碘化钾小柱(或同时含有碘化钾和 DNPH 的其他多床装置)由于湿气凝结和收集在装置内部而导致样本损失。
优点:
  • 一体化臭氧洗涤器
  • 无额外连接
  • 检测盒无泄漏
  • 高纯度吸附剂,提高痕量分析的准确性
  • 低背景
  • 单独包装在密封袋中,以最大限度地提高样本完整性
  • 适用于 NIOSH 2016、EPA TO-11A、EPA IP-6A 和 ASTM D5197
*可选:在一台设备中同时测量臭氧和羰基
应用
BPE-DNPH柱芯可用作高效液相色谱技术分析空气样品中甲醛的采样装置。
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Impact of formaldehyde and VOCs from waste treatment plants upon the ambient air nearby an urban area (Spain)
Gallego E, et al.
The Science of the Total Environment, 568(13), 369-380 (2016)