Merck
54272-U
Supelco
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 300 μm HPLC Capillary Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Ascentis® Express C8 HPLC 毛细管柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 300 μm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L7
产品线
Ascentis®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Ascentis®
包装
1 ea of
参数
60 °C temp. range
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
长度 × 内径
15 cm × 300 μm
表面积
135 m2/g
杂质
<5 ppm metals
基质
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基质活性基团
C8 (octyl) phase
粒径
2.7 μm
孔径
90 Å
工作pH范围
2-9
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)