物料
polypropylene hardware
质量水平
产品线
Supelclean™
组成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
标记范围
5% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
475 m2/g
体积
6 mL
基质
silica gel base material (irregularly shaped)
基质活性基团
amino bonding
粒径
45 μm
孔径
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa
9.8
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Supelclean™ LC-NH2 SPE管非常适合无水样本的极性到中极性化合物正相萃取。
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>464.0 °F
闪点(°C)
> 240 °C