主要文件
CLS431224
Corning® 针头滤器
Nylon membrane, diam. 25 mm, pore size 0.2 μm
别名:
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
NACRES:
NB.24
物料
Nylon membrane
polystyrene housing
无菌性
sterile
包装
case of 50
制造商/商品名称
Corning 431224
直径
25 mm
孔径
0.2 μm
配件
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning针头滤器经过100%完整性测试且经无热原和无细胞毒性认证,并按照ISO 9002标准制造。有多种膜可满足您的需求。
PES用于低蛋白质结合和更快的流速;不含表面活性剂的醋酸纤维素(SFCA)用于最低的蛋白结合;PTFE用于耐化学性; 而再生纤维素(RC)是DMSO相容性的最佳选择。
这些Corning针头滤器具有聚丙烯共聚物外壳、母鲁尔锁定入口和公鲁尔滑动出口。
  • 尼龙(NY)膜天然亲水,不含表面活性剂,可提供最低的可萃取物
  • 100%完整性测试、无菌且认证的无热原和无细胞毒性
  • 依据ISO 9002标准生产
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)