产品名称
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC 色谱柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L43
產品線
Ascentis®
特點
endcapped
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
參數
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
7.5 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基質活性組
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒徑
2.7 μm
孔徑
90 Å pore size
工作pH值
2-8
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
法律資訊
相關產品
防護柱套
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
实验方案
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®