产品名称
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl,2.7μm HPLC色谱柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L11
产品线
Ascentis®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Ascentis®
包装
1 ea of
参数
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
长度 × 内径
10 cm × 3 mm
表面积
135 m2/g
杂质
<5 ppm metals
基质
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基质活性基团
phenylhexyl phase
粒径
2.7 μm
孔径
90 Å
pH值范围
2-9
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 一种使用直接进样结合熔融芯柱在线SPE-HPLC的全自动快速方法,用于测定拉格啤酒中的赭曲霉毒素A和桔霉素。: 本研究提出了一种使用高效液相色谱法快速、自动化检测啤酒中霉菌毒素的方法。Ascentis® Express Phenyl-Hexyl柱的使用实现了高效的样品处理,证明了其在食品安全和质量控制中的适用性(Lhotska et al., 2016)。
- 核壳颗粒柱在顺序注射色谱法酚酸测定中的优势。: 本论文探讨了使用核壳颗粒技术(包括Ascentis ®Express Phenyl Hexyl柱)分析酚酸的益处。该研究重点介绍了这些柱提高的性能和效率,这一特性使其在环境和食品样品的化学分析中具有重要价值(Chocholous et al., 2013)。
法律信息
保护柱套
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
Improve your reversed phase selectivity for polar aromatics and heterocyclic compounds with the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl U/HPLC column.
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.