Merck
91904
Supelco
紫黄质
analytical standard
别名:
(3S, 3'S, 5R, 5'R, 6S, 6'S)-5,6-: 5', 6'-二环氧-5,5-', 6,6'-四氢β,β-胡萝卜素-3,3'-二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H56O4
CAS号:
分子量:
600.87
Beilstein:
101269
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
neat
储存温度
−70°C
SMILES字符串
CC(/C=C/[C@@]12[C@](C)(O2)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@]34C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]3(O4)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-39-35(5,6)25-33(41)27-37(39,9)43-39)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-40-36(7,8)26-34(42)28-38(40,10)44-40/h11-24,33-34,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t33-,34-,37+,38+,39-,40-/m0/s1
InChI key
SZCBXWMUOPQSOX-WVJDLNGLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
紫黄质是存在于大多数水果和蔬菜中的天然色素成分或类胡萝卜素。
应用
紫黄质可用作参考标准品,用于通过高效液相色谱法和光电二极管阵列检测测定水果和蔬菜中分析物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of the carotenoid content in selected vegetables and fruit by HPLC and photodiode array detection.
Muller H.
European Food Research and Technology, 204(2), 88- 94 (1997)