物料
red polypropylene rack
描述
vial size: 15-22 mL
特点
positions 36 vials per rack
包装
pkg of 5 ea
管架长度 × 宽度 × 高度
320 mm × 90 mm × 30 mm
孔开口
23.1 mm
相容性
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在您的螺旋盖和压接密封瓶中对样本进行经济而便捷的储存。当空管或满管时都可被堆叠。可 120°C 高温高压灭菌。每箱含有 5 组。
法律信息
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
相关产品
产品编号
说明
价格
其他客户在看
商品
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.