材料
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特點
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
21 mm × 70 mm
容積
15 mL
接頭
thread for 18-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
将其用于倾析血清,以使用 GC/MS/MS 进行残留物分析。在草酰氯的二恶烷溶液与 Zn、Mg 等正电金属反应的检测中,它也被用作反应和显影室。
其他客户在看
Zn-Mediated Reduction of Oxalyl Chloride Forming CO and Its Application in Carbonylation Reactions.
Organic Letters, 17.22, 5618-5621 (2015)
Human maternal and umbilical cord blood concentrations of polybrominated diphenyl ethers.
Chemosphere, 84.10, 1301-1309 (2011)