反应适用性
reaction type: Redox Reactions
浓度
0.0992-0.1008 M
0.1 M
技术
titration: suitable
体积
1 L
1000 mL
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
3S-安全、智能、安全
采用原创性印章保护的智能包装解决方案。
通过 RFID 将试剂信息从试剂瓶传输到滴定仪。
3S 试剂仅与 Metrohm Omnis 滴定平台兼容。
详见SigmaAldrich.com/3S
采用原创性印章保护的智能包装解决方案。
通过 RFID 将试剂信息从试剂瓶传输到滴定仪。
3S 试剂仅与 Metrohm Omnis 滴定平台兼容。
详见SigmaAldrich.com/3S
其他说明
一旦开瓶,存储时间将受到限制。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg