Merck
150690
Supelco
碘 溶液
0.05 M, for 3S adapter technology
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
I2
CAS号:
分子量:
253.81
Beilstein:
3587194
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141916
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Redox Reactions
浓度
0.04950-0.05050 M
0.05 M
技术
titration: suitable
体积
1 L
1000 mL
SMILES字符串
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
3S-安全、智能、安全
采用原创性印章保护的智能包装解决方案。
通过 RFID 将试剂信息从试剂瓶传输到滴定仪。
3S试剂仅与Metrohm Omnis滴定平台兼容。
详见SigmaAldrich.com/3S
其他说明
一旦开瓶,存储时间将受到限制。
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
STOT RE 2 Oral
靶器官
Thyroid
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)