文件
1.04761
Supelco
sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
I2
CAS号:
分子量:
253.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141916
酶委員會索引編號:
231-442-4
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
0.41 hPa ( 25 °C)
產品線
EMSURE®
形狀
solid
效力
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
1425 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
5.4 ( in H2O, saturated solution)
運動黏度
0.57 cSt(116 °C) (liquid)
bp
185 °C/1013 hPa
mp
114 °C
溶解度
0.3 g/L
密度
4.93 g/cm3 at 20 °C
體積密度
2100 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/I2/c1-2
InChI 密鑰
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
含量测定(碘量滴定法):99.8-100.5 %
鉴别:通过测试
溴化物和氯化物(以Cl计): ≤ 0.005 %
非挥发性物质(105 °C): ≤ 0.01 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system, Thyroid
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4
实验方案
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
规定了在食品生产链中检测沙门氏菌水平的方法。