主要文件
1.09914
Supelco
碘酸碘溶液
c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352402
NACRES:
NA.21
产品名称
碘酸碘溶液, for 1000 ml, c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol®
质量水平
产品线
Titrisol®
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Redox Reactions
浓度
1/128 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
13 (20 °C in H2O)
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
法律信息
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionHealth hazard
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
靶器官
Thyroid
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3