品質
according to Lugol
密度
1.006 g/cm3 at 20 °C
應用
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[K+].[I-].II
InChI
1S/I2.HI.K/c1-2;;/h;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
XUEKKCJEQVGHQZ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Lugol溶液是一种即用型溶液,由溶于4%碘化钾中的6%碘组成。在细菌学中,它通常用作革兰氏染色的媒染剂。它通过固定、染色、复染和封装细菌标本材料,对细菌目标结构染色以进行诊断。
應用
- 在革兰氏染色中,Lugol溶液通常 媒染剂,以及用于固定无脊椎动物的血细胞 和原生动物。
- 它适合用于检测植物中的淀粉。
- 在一项研究中,它被用来评估在不放大图像的情况下, 使用窄带成像技术检测高级别发育不良和 粘膜内食管鳞状细胞癌的效果。
- 在另一项研究中,它被用来确定在辅助检测、 确定食管小鳞状细胞癌的存在和扩散方面的 优势。
生化/生理作用
碘 能够迅速扩散穿过组织的亲水和疏水区域, 并与蛋白质松散结合,将它们染成棕色。它会不可逆地与 不饱和脂质键以及酪氨酸和组氨酸的芳香环发生反应。
特點和優勢
- 可直接使用的 溶液。
原則
在细菌学中,革兰氏染色法可以快速区分革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。细菌壁的胞壁质结构是颜色亲和力的基础。首先用初级染料(结晶紫)给细菌染色。之后加入Lugol溶液作为媒染剂,形成结晶紫-碘复合物。在脱色过程中,这些复合物保留在革兰氏阳性菌细胞壁的多层肽聚糖结构中,呈现蓝紫色。 而革兰氏阴性菌的细胞壁为单层结构,不能保留染料-碘复合物,于是用番红溶液复染,呈现粉红色。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice
Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice (2015)
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(25), 6335-6340 (2018-06-07)
In the field of X-ray microcomputed tomography (μCT) there is a growing need to reduce acquisition times at high spatial resolution (approximate micrometers) to facilitate in vivo and high-throughput operations. The state of the art represented by synchrotron light sources