About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO6 · xLi+
CAS号:
分子量:
247.25 (free acid basis)
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
方案
≥90.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
acetone
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-11(2,3)6-7(4-8(12)13)17-10(16)5-9(14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H-,12,13,14,15)/t7-/m1/s1
InChI key
ZGNBLKBZJBJFDG-SSDOTTSWSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3