Merck
主页products分析化学标准物质生物标志物和代谢物标准品
生物标志物和代谢物标准品
黄色背景图片上有一个三维分子结构模型。该模型用球代表不同的原子,用小棍表示原子间价键。
生物标志物是分布于血液、体液或组织中的生物分子,可用作生物过程或状态的可测量指标。根据生物过程或治疗反应的目的,生物标志物主要分为易感性/风险性、诊断、监测、预后、预测、药效学和安全性生物标志物。
代谢产物,包括氨基酸、脂类、肽、核酸、碳水化合物、维生素和矿物质,是代谢反应产生的小分子中间产物或终产物。对细胞、组织、器官和生物流体中这些分子的研究被称为代谢组学。根据在生理过程和疾病状态中的作用,以及体内/体外来源,代谢产物可分为初生和次生、内源性和外源性代谢产物。
代谢产物和生物标志物标准品是临床和诊断检测中不可或缺的工具,能提供有关代谢状态和疾病进展的重要信息,便于制定精准的诊断、预后和个性化治疗策略。为此,标准品的品质尤其重要,以确保检测结果的准确性、一致性和可重复性,提高临床决策和研究结果的可靠性。
我们为基于质谱的代谢组学和生物标志物检测提供各种各样的代谢产物和生物标志物标准品。代谢物标准品适用于各种代谢物检测,包括代谢组合检测、基础代谢组合检测、新生儿筛查检测和遗传性代谢缺陷筛查检测。生物标志物标准品同样适用各种不同的生物标志物检测方法和试验,如酒精生物标志物检测、运动员生物标志物检测、炎症生物标志物检测和癌症生物标志物检测等。
我们的产品支持各种应用,包括代谢分析、临床和诊断测试、新型生物标志物鉴定的靶标分析、制药研究和内分泌学。我们的产品系列包括具有临床意义的内源性化合物,如用于基因组学的Seraseq®肿瘤学和NIPT产品,以及氨基酸、脂类、碳水化合物、胆汁酸、维生素D、儿茶酚胺、神经递质和与男性、女性、新生儿和甲状腺健康相关的激素等关键代谢产物。
概要
相关产品资源
Seraseq® NIPT检测标准物质
Seraseq® NIPT标准物质是高质量的类患者质控品,用于支持从检测方法开发到日常质控的整个无创产前检测(NIPT)工作流程。它们取自母体血浆并模拟临床样本,保留了胎儿和母体cfDNA的天然特性,以保证适配各种检测技术和平台,包括基于全基因组(WG)和SNP的胎儿组分评估方法。这种标准品覆盖面广,包括常见的非整倍体(如21、18、13 三体综合征)和性染色体异常(如22q11微缺失)。在cGMP标准的ISO 13485认证工厂生产,Seraseq® NIPT标准品具有批次间一致性和较长保质期,稳定可靠。此外,模拟血浆的单瓶装形式使用便利,可轻松融入NIPT检测流程中。
Seraseq® NGS癌症检测标准物质
Seraseq®肿瘤学产品提供用于精准肿瘤学二代测序(NGS)方法的开发、验证和监测的一整套标准品。这些类似患者的多重分析材料有多种形式,包括DNA、RNA和循环肿瘤DNA(ctDNA),涵盖SNV、INDEL、CNV、SV和RNA融合等多种变异类型。Seraseq®肿瘤学对照品适于肿瘤分析、免疫肿瘤学、液体活检和疾病监测,可确保结果的一致性、可重复性和可信度,是推进癌症诊断和个性化治疗策略的首选。
激素检测的标准物质
我们的激素标准品品种多样,包括Cerilliant®有证标准物质(CRM)溶液和VETRANAL®分析标准品,用于准确、可重复地检测激素代谢产物。标准品有纯净物和溶液两种形式,适用HPLC和GC分析,确保可靠、精确结果。
氨基酸代谢物的标准物质
我们的氨基酸分析标准品和有证标准物质(CRM)种类丰富,包括天然和稳定同位素标记内标。产品形式包括单种溶液和多分析物混合溶液,适于GC/MS和LC/MS平台。
我们的TraceCERT®有证标准物质为各种定量应用提供一致、可靠的结果,包括内标制备、系统适用性检测、线性验证和能力验证。稳定的定量溶液形式使用方便、减少材料浪费并提升效率。认证浓度值增强了临床和研究中的一致性和准确性。
羟基维生素D的标准物质
25羟维生素D是一种稳定且被广泛认可的代谢物,临床中用于评估血液中的维生素D水平。我们的25羟维生素D标准品系列包括各种有证标准物质溶液,提供天然和同位素标记两种形式,确保准确和可靠的临床检测。
儿茶酚胺类和生物胺类的标准物质
儿茶酚胺类是肾上腺分泌的胺类物质,用作激素和神经递质。儿茶酚胺类主要包括多巴胺、肾上腺素和去甲肾上腺素,三种均来自氨基酸L-酪氨酸。我们提供儿茶酚胺类代谢物的各种有证标准物质(CRM),包括单组分和多组分溶液,以支持准确的临床分析。