Merck
93035
Supelco
Malonyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D3H14NO6 · xLi+
分子量:
250.26 (free acid basis)
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥92.0% (HPLC)
表单
solid
旋光性
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H218O
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
标记范围
≥99.0%
杂质
2.0-3.0% lithium
应用
clinical testing
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[N+](C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17NO6/c1-11(2,3)6-7(4-8(12)13)17-10(16)5-9(14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H-,12,13,14,15)/t7-/m1/s1/i1D3
InChI key
ZGNBLKBZJBJFDG-ISLPBHIQSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)