About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H23NO6 · xLi+
CAS号:
分子量:
289.32 (free acid basis)
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
方案
≥95.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D -22.0 to -16.0°, c = 0.1 in H2O
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1
InChI key
BSVHAXJKBCWVDA-SNVBAGLBSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3