Merck
SAB4300883
Sigma-Aldrich
抗NeuN 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
FLJ56884, FLJ58356, FOX3, HRNBP3, RBFOX3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
34 kDa
物種活性
human, mouse, rat
濃度
1.0 mg/mL
技術
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
同型
IgG
登錄號
NP_001076044.1
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RBFOX3(146713)
一般說明
NeuN(神经核蛋白),也称RBFOX3(RNA结合蛋白,fox-1同族体3),由定位于人类染色体17q25.3的基因编码。该编码蛋白属于RBFOX蛋白家族。NeuN蛋白存在哺乳动物中枢神经系统(CNS)中大多数神经元的细胞核和核周细胞质中。
特異性
该抗体可检测内源性总NeuN蛋白水平。
免疫原
人NeuN重组蛋白。
應用
兔抗NeuN抗体可用于免疫组织化学染色分析。
生化/生理作用
NeuN(神经核蛋白)/RBFOX3(RNA结合蛋白,fox-1同族体3)是一种RNA剪接因子。它控制神经元剪接通路。在神经元分化的研究中,NeuN被用作有丝分裂后神经元的潜在标志物,并用于评估正常和病理中的神经元状态。该基因突变与罗兰癫痫风险相关。 研究表明,在神经系统紊乱的情况下,蛋白质会被错误定位。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
溶于1.0mg/mL磷酸盐缓冲液(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,含150mM NaCl、0.02%叠氮化钠和50%甘油。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Effect of transplantation of olfactory ensheathing cell conditioned medium induced bone marrow stromal cells on rats with spinal cord injury.
Feng L, et al.
Molecular Medicine Reports, 16(2), 1661-1668 (2017)
ETV2 mediates endothelial transdifferentiation of glioblastoma.
Zhao C, et al.
Signal transduction and targeted therapy, 3(1), 4-4 (2018)
RBFOX and PTBP1 proteins regulate the alternative splicing of micro-exons in human brain transcripts.
Li Y I, et al.
Genome Research, 25(1), 1-13 (2015)
Electroacupuncture promotes neural stem cell proliferation and neurogenesis in the dentate gyrus of rats following stroke via upregulation of Notch1 expression.
Zhao J, et al.
Molecular Medicine Reports, 12(5), 6911-6917 (2015)
Li Luo et al.
Molecular medicine reports, 19(6), 4597-4602 (2019-05-07)
Ubiquilin‑1 (Ubqln), a ubiquitin‑like protein, regulates degradation of misfolded proteins and has been reported to have a crucial role in multiple pathologic and physiologic conditions. The current study was undertaken to investigate the expression of Ubqln in the brain of