Merck
所有图片(15)
主要文件
ZRB1177
Sigma-Aldrich
抗-Iba1/AIF1抗体,克隆16B14,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
Anti-AIF-1, Anti-IBA1, Anti-IRT-1, Anti-IRT1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.43
生物来源
rabbit (recombinant)
质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
16B14, recombinant monoclonal
产品线
ZooMAb® learn more
表单
lyophilized
分子量
calculated mol wt 16.70 kDa
observed mol wt ~16 kDa
种属反应性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技术
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
同位素/亚型
IgG
UniProt登记号
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... AIF1(199)
一般描述
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,这些产品符合绿色化学的12项原则中的一项或多项。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,而且非常稳定,在需要时可以在环境中运输和储存,因此符合“废物预防”、“设计更安全的化学品”和“节能设计”。 点击此处以获取更多信息。
特异性
克隆16B14是ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测同种异体移植物炎症因子1(AIF1)。它靶向C末端区的21个氨基酸之内的表位。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应人同种异体炎症因子1(AIF1)的C端区域的21个氨基酸。
应用
抗Iba1/AIF1,克隆16B14 ZooMAb,目录号ZRB1177,是一种高度特异性的重组兔单克隆抗体,可检测IBA1/AIF1,并已经过测试可用于免疫荧光,免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
蛋白印迹分析:代表性批次的1:1,000稀释液在小鼠和人脑组织裂解液中检测到Iba1/AIF1。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在人骨髓 & 人大脑皮质组织切片中检测到IBA1/AIF1。
免疫荧光分析:代表性批次的1:100稀释液在人大脑皮层组织切片中检测到Iba1/AIF1。
注释:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会有所不同。
目标描述
同种异体移植物炎症因子1(UniProt:P55008;也称为AIF1,离子钙结合接头分子1,蛋白G1)是由人的AIF1(也称为G1,IBA1)基因(基因ID:199)所编码的。AIF1/IBA1是一种高度保守的细胞质,钙结合,炎症反应支架蛋白,可在T淋巴细胞和外周血单核细胞中检测到。还显示它与膜褶皱和吞噬作用部位的肌动蛋白细胞骨架相关。它在正常动脉中不存在,但在动脉损伤后在血管平滑肌细胞中诱导其表达,通过缩短细胞周期和改变细胞周期蛋白的表达来解除细胞周期的调节,从而增强血管平滑肌细胞的生长并促进其增殖。AIF1也存在于活化的巨噬细胞中,其中其表达通过细胞因子(特别是干扰素γ)增强。它也被认为是活化巨噬细胞的标志物。血清AIF-1水平与2型糖尿病患者的白蛋白尿和eGFR相关,并作为糖尿病肾病的标志物。已经描述了通过选择性剪接产生的AIF1/IBA1的三种亚型。该克隆将与含有该免疫原序列的亚型1和2反应。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、再现性和稳定性。Fukui, M., et al. (2012).Diabetes Res. Clin. Pract.98(1); 146-150; Autieri, MV., and Carbone, CM (2001).Arterioscler.Thromb.Vasc.Biol. 21(9);1421-1426.
外形
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含5%海藻糖的PBS中冻干。正常外观为粗糙或半透明树脂。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重悬
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
储存及稳定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律信息
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Sang Heon Lee et al.
Advanced functional materials, 32(25) (2022-11-17)
The Utah array powers cutting-edge projects for restoration of neurological function, such as BrainGate, but the underlying electrode technology has itself advanced little in the last three decades. Here, advanced dual-side lithographic microfabrication processes is exploited to demonstrate a 1024-channel