應用
1-乙基-3-甲基咪唑氯化物-氯化铝可作为介质被用于通过苯的电聚合来制备聚(对亚苯基)膜。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Benzene polymerization in 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride-AlCl3 ionic liquid.
Synt. Metals, 64(1), 63-68 (1994)