主要文件
Z717266
Nunc® 96 DeepWell板,未经处理
maximum volume 2 mL, non-sterile, round bottom natural polypropylene wells
别名:
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.15
材料:
natural polypropylene
polypropylene
round bottom natural polypropylene wells
最大體積:
2 mL
板長度 × 寬度:
128 mm × 86 mm
尺寸:
96 wells , deep wells
孔最大容積:
2 μm
孔容積:
2 mL
有效容積:
1.9 mL
無菌:
non-sterile
結合類型:
non-treated surface
特點:
lid: no
材料
natural polypropylene
polypropylene
round bottom natural polypropylene wells
無菌
non-sterile
特點
lid: no
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
Nunc 278752
最大體積
2 mL
板長度 × 寬度
128 mm × 86 mm
尺寸
96 wells , deep wells
孔最大容積
2 μm
孔容積
2 mL
有效容積
1.9 mL
顏色
natural
適合性
suitable for (sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications)
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Nunc® 96 DeepWell 圆底孔板
  • 独特的低位设计,采用共用孔技术,可增加孔的体积
  • 1.3和2.0 mL容积
  • 最佳的存储容量和更好的混合性能
  • 圆孔形状可减少液体滞留
  • 可选孔盖用于安全存储–最小化对每个孔的深入
  • 样品收集、存储、组合化学和文库应用的理想选择
  • 可耐受组合化学中使用的大多数化学品、溶剂和酒精
  • 广泛用于细菌和酵母菌的生长
  • 易于使用的自动样品处理仪器
  • 字母数字网格便于快速识别样品
  • 样品收集、存储和组合化学和文库应用的理想选择
  • 用孔盖和密封胶带密封
  • 用作Nunc过滤板的理想收集孔板
法律資訊
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
商品
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
实验方案
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.