Merck
CLS3960
Corning® 96孔聚丙烯深孔板
V-bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, sterile, lid: no
别名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料
V-bottom clear
polypropylene
polypropylene plate
translucent bottom
無菌
sterile
特點
lid: no
skirt
製造商/商標名
Corning 3960
包裝
bag of 5 ×
孔容積
2 mL
96 wells , storage block
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Corning提供了一套完整的聚丙烯储存系统,包括板、模块和储存垫。
所有板和模块均由聚丙烯制成,具有耐溶剂性,是化合物库、组合化学和基因组学应用的理想选择。96孔聚丙烯板符合行业标准尺寸。这些板有圆底、平底和V形底形式,可满足各种测定和储存需求。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
访问文档库
商品
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.