主要文件
BR701354
BRAND® 96孔深孔板,可堆叠
volume 2.2 mL, polypropylene
别名:
样品储存, 深孔板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料:
polypropylene
尺寸:
96 well
容積:
2.2 mL
有效容積:
2.2 mL
無菌:
non-sterile
結合類型:
non-treated surface
特點:
skirt
材料
polypropylene
描述
alphanumeric identification system
無菌
non-sterile
特點
skirt
包裝
pack of 24 ea
製造商/商標名
BRAND 701354
尺寸
96 well
容積
2.2 mL
有效容積
2.2 mL
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
BRAND® 96深孔微孔板是适合多种应用的通用实验室工具。该深孔板为聚丙烯(PP)材质,方形孔,U型底,可容纳2.2 mL。
應用
BRAND® 96深孔板适合:
  • 细胞培养和组织培养
  • 高通量筛选(HTS)
  • 需要母板的检测
  • 梯度稀释
  • 移液和-80 °C(PP)样品储存
特點和優勢
  • BRAND® 96深孔板按照ANSI/SLAS 1和4标准生产
  • 可堆叠设计方便存放
  • ′U′型底确保最佳样品混合和收集
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
商品
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.