Merck
P8241
Nunc® 96 DeepWell板,未经处理
size 96 wells, U-bottom natural polypropylene wells, maximum volume 1.3 mL, non-sterile
别名:
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.22
材料
U-bottom natural polypropylene wells
natural polypropylene
polypropylene
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
lid: no
包裝
case of 50 ea (internal packs of 5)
製造商/商標名
Nunc 260252
最大體積
1.3 mL
板長度 × 寬度
128 mm × 86 mm
尺寸
96 wells
孔最大容積
1.3 μm
有效容積
1 mL
顏色
natural
適合性
suitable for (sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications)
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Nunc® 96 DeepWell 圆底孔板
  • 独特的低位设计,采用共用孔技术,可增加孔的体积
  • 1.3和2.0 mL容积
  • 最佳的存储容量和更好的混合性能
  • 圆孔形状可减少液体滞留
  • 可选孔盖用于安全存储–最小化对每个孔的深入
  • 样品收集、存储、组合化学和文库应用的理想选择
  • 可耐受组合化学中使用的大多数化学品、溶剂和酒精
  • 广泛用于细菌和酵母菌的生长
  • 易于使用的自动样品处理仪器
  • 字母数字网格便于快速识别样品
  • 样品收集、存储和组合化学和文库应用的理想选择
  • 用孔盖和密封胶带密封
  • 用作Nunc过滤板的理想收集孔板
法律資訊
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
访问文档库
商品
Learn about Supel™ BioSPME C18 high-throughput devices to determine plasma protein binding and decrease the sample preparation time to less than an hour.
Comparative analysis of Supel™ BioSPME 96-Pin device with a rapid equilibrium dialysis technique for accuracy of measured values, sample cleanliness, and workflow time in drug protein binding.