Merck
Z606634
Eppendorf® PCR 低温指示冰盒,用作 96 孔板和 PCR 管的无冰冷藏
PCR cooler for 0.2 mL and 0.5 mL reaction tubes/PCR tubes, tube strips and 96 well PCR plates, pink, 1/cs
别名:
pcr 架, 台式冰盒, 台式冷冻盒, 管架
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103025
NACRES:
NB.22
材料
pink plate
pink wells
無菌
non-sterile
特點
lid: no
temperature safety is indicated by color change when temperature is exceeded: violet or dark blue when ice cold, pink or light blue above 7°C
包裝
case of 1
pack of 1
製造商/商標名
Eppendorf® 022510541
Eppendorf® 3881 000.023
技術
PCR: suitable
尺寸
96 wells
顏色
pink
適合性
suitable for (protection, transport and storage of sensitive samples, as well as for safely stopping reactions)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Eppendorf PCR 低温指示冰盒能将样品温度保持在 0°C(在 -20°C 下,预冷 2 小时)超过一小时,然后当温度超过 7°C 时颜色改变。PCR 低温指示冰盒优于冰浴,易于操作,节省空间且无污染,是 PCR 反应的理想选择。 各个孔的颜色可指示单个管的温度。此外,通过专门开发的锥形轮廓,可防止样品冻结。
注:通过将它的颜色从紫色变为粉红色,或从深蓝色变为浅蓝色,PCR 低温指示冰盒指示何时超过 7°C 的温度上限。
应用:用于保护、运输和储存敏感样品,以及安全终止反应。
产品特点:
  • 在 0°C 下,可靠地冷却样品超过一个小时*
  • 当温度超过时,颜色变化指示温度安全:冰冷时是粉红色或浅蓝色,高于 7°C 时是紫色或深蓝色
  • 节省空间
  • 优于冰浴:无污染
  • 由于特殊的锥形轮廓,禁止样品冻结
  • 颜色指示了每个孔的温度
  • 用于 0.2mL 和 0.5mL 反应管/PCR 管、管条和 96孔 PCR 板
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG