主要文件
Z743474
铝制加热/冷却块
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
别名:
dry block, plate cooling block, plate heating block, tube cooling block, tube heating block
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41102404
NACRES:
NB.77
特点
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Diversified Biotech CHAM-A100
技术
PCR: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
每个冷却室都是一块坚固的铝块,包围着插入的小管以确保持续的高温或低温。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)