主要文件
BR781260
BRAND® PCR小型冷藏箱,带透明盖
别名:
PCR, 小型冷藏箱, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103025
NACRES:
NB.51
物料
polypropylene
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
BRAND 781260
技术
PCR: suitable
一般描述
用来保护样品不受热。小型PCR冷藏箱可以将样品保持在4 °C大约3小时。隔热凝胶在7 °C时从紫色变为粉红色。适用于0.2 mL单个内嵌小室、8内嵌小室联排、12内嵌小室联排、以及96孔PCR板。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)