主要文件
BR114930
BRAND®小型冷藏箱
PC, for 12 tubes
别名:
小型冷藏箱, 微量离心管, 样品储存, 试管, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103025
NACRES:
NB.22
物料
PC
描述
bench temp.maintained 0°C time 60 min.
特点
for 12 tubes
制造商/商品名称
BRAND 114930
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PC. Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench. Durable polycarbonate filled with non-toxic gel. Mini coolers hold twelve 0.5 ml to 2.0 ml tubes.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)