主要文件
Z331740
BRAND®移液管
withdraw volume 3 mL (including bulb), graduations: no, drop quantity 25 per mL
别名:
实验室吸管
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
PE-LD
无菌性
non-sterile
特点
graduations: no
包装
pack of 500
pkg of 500 ea
制造商/商品名称
BRAND 747750
withdraw volume measuring range
3 mL (including bulb)
长度
152 mm
吸头外径
2.8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一次性。每 mL 滴数的重现性非常好。等分试样的理想选择。可在填充状态下进行深度冷冻,也可通过热封烙铁头将其处理成密闭容器。集成的移液球容易压下,最大程度地减少了频繁移液带来的疲劳。
请注意:可气体或γ-辐照灭菌
其他说明
BR747750(印度)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)