主要文件
CLS7095D5X
Corning® 一次性巴斯德移液器,大包装
size 5.75 in., borosilicate
别名:
pipettes, serological pipets, serological pipettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.04
物料
borosilicate glass
无菌性
non-sterile
包装
case of 1000 ea
pack of 200 ea
制造商/商品名称
Corning 7095D-5X
尺寸
5.75 in.
应用
PFAS testing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Corning®一次性巴斯德吸管是由坚固和光学透明硼硅酸盐玻璃制成。
  • 一次性移液管可防止贵重标本或实验室试剂交叉污染的风险。
  • 在顶部下方一英寸处设有一个收缩结构,以方便插塞。
  • 非常适合用于细菌学、免疫学、血液学和血清学研究以及血库和临床化学程序中的非体积移液工作。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.