主要文件
Z135003
Sigma-Aldrich
聚乙烯移液管
general purpose, standard, bulb draw 3.2 mL, non-sterile
别名:
liquid transfer tool, plastic pipette
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
polyethylene
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
无菌性
non-sterile
特点
graduations: no
包装
pack of 500
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
长度
150 mm
灯泡绘制
3.2 mL
柱直径
7.8 mm
应用
PFAS testing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一次性移液管是一种转移液体的好方法,无需担心交叉污染。我们提供 19 种款式,我们的产品范围很广,一定能满足您的需求。
有未灭菌或无菌包装,每包 10 支。
  • 统一设计,内置移液管洗耳球
  • 安全、方便的使用和处置
  • 可减少结合到玻璃上的细胞和蛋白损失
  • 可热封以形成液密存储
  • 不可高压灭菌
包装
Bulk pack
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。