Merck
BR747775
BRAND®移液管
withdraw volume 5.5 mL (including bulb), graduations, 0.25 mL
别名:
塑料, 巴斯德移液管, 移液管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
low-density polyethylene
描述
drop quantity 70 per mL
無菌
non-sterile
特點
graduations 0.25 mL
包裝
pack of 500
pkg of 500 ea
製造商/商標名
BRAND 747775
withdraw volume measuring range
5.5 mL (including bulb)
長度
150 mm
容量
1 mL
吸頭外徑
1.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一次性。每 mL 滴数的重现性非常好。等分试样的理想选择。可在填充状态下进行深度冷冻,也可通过热封烙铁头将其处理成密闭容器。集成的移液球容易压下,最大程度地减少了频繁移液带来的疲劳。
请注意:可气体或γ-辐照灭菌
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG