生物源
synthetic (organic)
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D +3.0 to +5.0°, c = 1.0 in methanol
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 14 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.Cl.C[C@@H](N)[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)Nc2ccncc2
InChI
1S/C14H21N3O.2ClH/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13;;/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18);2*1H/t10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI 密鑰
IDDDVXIUIXWAGJ-LJDSMOQUSA-N
基因資訊
human ... ROCK1(6093) , ROCK2(9475)
一般說明
應用
- 作为胰腺导管腺癌类器官培养中的培养基补充剂
- 在小鼠胚胎干细胞中抑制Ras同源基因家族(Rho)激酶
- 在人胚胎干细胞和诱导多能干细胞(iPSC)中抑制Rho相关蛋白激酶(ROCK)
- Y-27632二盐酸盐可用作E8培养基补充剂,促进人多能干细胞的体外分化
生化/生理作用
特點和優勢
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
可生成组织和干细胞来源3D脑、胃肠道、肺和癌症肿瘤类器官模型的类器官培养产品。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
相关内容
Explore protein pathway analysis including chemical library screening and modulating pathways with small molecules.
蛋白通路研究是药物发现研究和药物开发的基础步骤。探索更多有关蛋白通路分析的信息,包括化学库筛查、蛋白质和酶活性研究以及小分子蛋白通路调节。